Få mere at vide
Micronova™ Tape dispensere
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13168515 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Produkttype:
Tape dispenser
Tapedispenser med vægtet bund
Bredde (engelsk):
3,25 tommer.
5 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Bredde (engelsk) Pakningsstørrelse
13168515 Tapedispenser med vægtet bund 5 tommer Hver
13158515 Tape dispenser 3,25 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13168515 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. P52W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1370.00 DKK
    1270.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 99.52 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
En belagt stål- og plastiktapespenser med 2-tommers kapacitet og en valgfri vægtet base, der er designet til at holde Micronova 3-tommer kerne tape ruller.
Micronova Tapedispensere, til brug med: Film- eller papirtape, Antal: Hver, anbefalede anvendelser: Sikkerhed, Bredde: 2 tommer.
De Micronova Tape Dispenser er en kombination af belagt stål og plastik med en 2-tommers bredde. Fås med eller uden vægtet base. Designet til brug med alle Micronova 3-tommer kernebånd.
  • Coated stål og plast tape dispenser
  • 2-tommer kapacitet
  • Holder bånd med 3 tommer kerner
  • Designet til brug med Micronova bånd
  • Valgfri vægtet base
Tekniske data
Produkttype Tapedispenser med vægtet bund
Farve Beige
Bredde (engelsk) 5 tommer
Materiale Plast
Til brug med (applikation) Film- eller papirbånd