Få mere at vide
Micronova™ TankTool™
Artikelnummer. 13197626 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Sterilitet Pakningsstørrelse
13197626 Ikke steril Hver
1 options
Artikelnummer. 13197626 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. QDSLTT14P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2045.00 DKK
    1885.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 159.48 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-03-2027
Kræver
Snapmop eller Pocketmop covers og SSU serie håndtag
En fleksibel mopperamme i rustfrit stål, designet til at blive formet til en tilpasset kurve for nemt at rengøre og desinficere en række tank- og cylinderydre i rene og kontrollerede miljøer.
De Micronova TankTool™ er designet til at blive brugt sammen med SnapMop™ og PocketMop™ serie betræk, fås i en række forskellige stoffer til specialiseret rengøring. Kan bruges sammen med håndtag i SSU-serien i rustfrit stål til store tanke og cylindre.
  • Rengør nemt tank og cylinder udvendigt
  • Har et buet fleksibelt rustfrit hoved til tilpasset formgivning
  • Designet til brug med SnapMop og PocketMop serieomslag
  • Håndtagsfastgørelse til SSU Series rustfri stålhåndtag
  • Til rene og kontrollerede miljøer
  • Kompatibel med stærke desinfektionsmidler
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 tommer)
Produkttype Tank rengøringsværktøj
Hovedtype Fleksibel
Længde (engelsk) 14''
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 35.6 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Højde (metrisk) 7.6 cm
Højde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 10.2 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Engangsbrug
Mængde 1 stk.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
Til brug med (applikation) Rengøring og desinficering af tankens ydre i renrum og kontrollerede miljøer
Farvekodet Nej
Materiale Rustfrit stål (304), Acetal