Få mere at vide
Micronova™ TMop™ Adaptere
Artikelnummer. p-4015804 Shop alle Micronova produkter
Materiale:
Acetal, Elektropoleret rustfrit stål (304), Acetal, Acetal
Elektropoleret rustfrit stål (304), Acetal, Acetal
Rustfrit stål
Dimensioner:
25,4 x 1,9 cm (10 x 0,75 tommer)
25,4 x 2,5 cm (10 x 1 tommer)
35,6 x 1,9 cm (14 x 0,75 tommer)
35,6 x 2,5 cm (14 x 1 tommer)
45,7 x 1,9 cm (18 x 0,75 tommer)
45,7 x 2,5 cm (18 x 1 tommer)
Produkttype:
Quick Disconnect Adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13107636
Brand: Micronova™ QDST10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et udvalg af T-formede moppeadaptere, der fungerer med TMop™ og Slim-T™ seriens slipcovers og har et °180 drejeled til nem overfladerengøring i akavede hjørner, trange pladser og under udstyr. Tilgængelig i enten elektropoleret rustfrit stålrør eller acetal firkantet stang (QDST).
De Micronova TMop™ Renrumsmoppeadaptere er designet til at fungere med TMop™ eller Slim-T™ serie moppebetræk, der nemt klikker på de T-formede mopperammer. Den firkantede stangramme i acetal er designet til brug med‘ tyk svamp’ T-mops, da den griber ind i svampen. T-Mop™ rammer fås med en ACME gevindende til plasthåndtag (QPT) eller en Quick Disconnect-tilbehør til brug med SSU-seriens rustfri stålhåndtag (QDT og QDST).
  • T-formede moppeadaptere med 180° drejeled
  • Nem overfladerengøring i akavede hjørner, trange pladser og under udstyr
  • Fungerer godt på rummets gulve, vægge, lofter, bløde vægge og udstyrs ydre
  • 304 Elektropoleret rørramme i rustfrit stål passer til alle TMop™ og Slim-™T moppebetræk (QDT, QPT)
  • Firkantet acetalstang fungerer bedst med‘ tyk svamp’ TMop covers (™QDST)
  • QP, ACME gevindende til fastgørelse på Micronova plastik håndtag
  • QD, Quick Disconnect fastgørelse til SSU-seriens rustfri håndtag
  • God modstandsdygtighed over for rengøringsmidler og desinfektionsmidler
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 25,4 x 1,9 cm (10 x 0,75 tommer)
Produkttype Quick Disconnect Adapter
Farve Hvid
Længde (engelsk) 10 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 25.4 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 1.9 cm
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 1/Pk.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
Til brug med (udstyr) 10'' Firkant T-Mop™
Til brug med (applikation) Rengøring og desinficering af overflader i renrum og kontrollerede miljøer
Farvekodet No
Materiale Acetal, Elektropoleret rustfrit stål (304), Acetal, Acetal