Få mere at vide
Micronova™ TMop™ Adaptere
Artikelnummer. 13197656 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Acetal, Elektropoleret rustfrit stål (304), Acetal, Acetal
Elektropoleret rustfrit stål (304), Acetal, Acetal
Rustfrit stål
Rustfrit stål
Dimensioner:
25,4 x 1,9 cm (10 x 0,75 tommer)
25,4 x 2,5 cm (10 x 1 tommer)
35,6 x 1,9 cm (14 x 0,75 tommer)
35,6 x 2,5 cm (14 x 1 tommer)
45,7 x 1,9 cm (18 x 0,75 tommer)
45,7 x 2,5 cm (18 x 1 tommer)
Produkttype:
Adapter, ACME gevindhåndtag
Moppeadapter
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Dimensioner Produkttype Pakningsstørrelse
13197656 Elektropoleret rustfrit stål (304), Acetal, Acetal 25,4 x 2,5 cm (10 x 1 tommer) Moppeadapter Hver
32236971 Rustfrit stål 45,7 x 2,5 cm (18 x 1 tommer) Adapter, ACME gevindhåndtag -
13107636 Acetal, Elektropoleret rustfrit stål (304), Acetal, Acetal 25,4 x 1,9 cm (10 x 0,75 tommer) Moppeadapter Hver
13117636 Acetal, Elektropoleret rustfrit stål (304), Acetal, Acetal 35,6 x 1,9 cm (14 x 0,75 tommer) Moppeadapter Hver
13127636 Acetal, Elektropoleret rustfrit stål (304), Acetal, Acetal 45,7 x 1,9 cm (18 x 0,75 tommer) Moppeadapter Hver
11992485 Rustfrit stål 35,6 x 2,5 cm (14 x 1 tommer) Moppeadapter Hver
11902495 Elektropoleret rustfrit stål (304), Acetal, Acetal 45,7 x 2,5 cm (18 x 1 tommer) Moppeadapter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 13197656 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. QDT10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Kræver
T-moppe betræk
Et udvalg af T-formede moppeadaptere, der fungerer med TMop™ og Slim-T™ seriens slipcovers og har et °180 drejeled til nem overfladerengøring i akavede hjørner, trange pladser og under udstyr. Tilgængelig i enten elektropoleret rustfrit stålrør eller acetal firkantet stang (QDST).
Micronova TMop™ Cleanroom mop adapters er designet til at fungere med OR-seriens TMop™ Slim-T™ moppedæksler, der nemt kan klikkes på de T-formede mopperammer. Acetal-firkantstangsrammen er designet til brug med 'tykke svampe' T-Mops, da den griber fat i svampen. T-Mop™ rammer fås med en ACME-gevindende til plastikhåndtag (QPT) eller en Quick Disconnect til brug med SSU-seriens rustfri stålhåndtag (QDT og QDST).
  • T-formede moppeadaptere med 180° svingled
  • Let rengøring af overflader i besværlige hjørner, trange rum og under udstyr
  • Fungerer godt på rums gulve, vægge, lofter, bløde vægge og udstyrs ydersider
  • 304 Elektropoleret rustfrit stålrør passer til alle TMop™ og Slim-T™ Moppebetræk (QDT, QPT)
  • Firkantet acetalbar fungerer bedst med de 'tykke svampe' TMop-dæksler™(QDST)
  • QP, ACME gevindende til fastgørelse til Micronova plastikhåndtag
  • QD, Quick Disconnect til SSU-seriens rustfri stålhåndtag
  • God modstandsdygtighed over for rengøringsmidler og desinfektionsmidler
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 25,4 x 2,5 cm (10 x 1 tommer)
Produkttype Moppeadapter
Længde (engelsk) 10 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 25.4 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 2.5 cm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 1/Pk.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
Til brug med (udstyr) T-Mop™ Renrumsmoppe
Til brug med (applikation) Rengøring og desinficering af overflader i renrum og kontrollerede miljøer
Farvekodet Nej
Materiale Elektropoleret rustfrit stål (304), Acetal, Acetal