Beskrivelse
Micronova TMop™ Cleanroom mop adapters er designet til at fungere med OR-seriens TMop™ Slim-T™ moppedæksler, der nemt kan klikkes på de T-formede mopperammer. Acetal-firkantstangsrammen er designet til brug med 'tykke svampe' T-Mops, da den griber fat i svampen. T-Mop™ rammer fås med en ACME-gevindende til plastikhåndtag (QPT) eller en Quick Disconnect til brug med SSU-seriens rustfri stålhåndtag (QDT og QDST).
- T-formede moppeadaptere med 180° svingled
- Let rengøring af overflader i besværlige hjørner, trange rum og under udstyr
- Fungerer godt på rums gulve, vægge, lofter, bløde vægge og udstyrs ydersider
- 304 Elektropoleret rustfrit stålrør passer til alle TMop™ og Slim-T™ Moppebetræk (QDT, QPT)
- Firkantet acetalbar fungerer bedst med de 'tykke svampe' TMop-dæksler™(QDST)
- QP, ACME gevindende til fastgørelse til Micronova plastikhåndtag
- QD, Quick Disconnect til SSU-seriens rustfri stålhåndtag
- God modstandsdygtighed over for rengøringsmidler og desinfektionsmidler
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 25,4 x 1,9 cm (10 x 0,75 tommer) |
| Produkttype | Moppeadapter |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 10 tommer |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 25.4 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 1.9 cm |
| Bredde (engelsk) | 0,75 tommer |
| Modstandsdygtig overfor | Kemikalier |
| Vis mere |