Få mere at vide
Micronova™ TMop™ Adaptere
Artikelnummer. 11992485 Shop alle Micronova produkter
Materiale:
Acetal, Elektropoleret rustfrit stål (304), Acetal, Acetal
Elektropoleret rustfrit stål (304), Acetal, Acetal
Rustfrit stål
Dimensioner:
25,4 x 1,9 cm (10 x 0,75 tommer)
25,4 x 2,5 cm (10 x 1 tommer)
35,6 x 1,9 cm (14 x 0,75 tommer)
35,6 x 2,5 cm (14 x 1 tommer)
45,7 x 1,9 cm (18 x 0,75 tommer)
45,7 x 2,5 cm (18 x 1 tommer)
Produkttype:
Quick Disconnect Adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11992485
Brand: Micronova™ QDT14
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
T-moppe betræk
Et udvalg af T-formede moppeadaptere, der fungerer med TMop™ og Slim-T™ seriens slipcovers og har et °180 drejeled til nem overfladerengøring i akavede hjørner, trange pladser og under udstyr. Tilgængelig i enten elektropoleret rustfrit stålrør eller acetal firkantet stang (QDST).
De Micronova TMop™ Renrumsmoppeadaptere er designet til at fungere med TMop™ eller Slim-T™ serie moppebetræk, der nemt klikker på de T-formede mopperammer. Den firkantede stangramme i acetal er designet til brug med‘ tyk svamp’ T-mops, da den griber ind i svampen. T-Mop™ rammer fås med en ACME gevindende til plasthåndtag (QPT) eller en Quick Disconnect-tilbehør til brug med SSU-seriens rustfri stålhåndtag (QDT og QDST).
  • T-formede moppeadaptere med 180° drejeled
  • Nem overfladerengøring i akavede hjørner, trange pladser og under udstyr
  • Fungerer godt på rummets gulve, vægge, lofter, bløde vægge og udstyrs ydre
  • 304 Elektropoleret rørramme i rustfrit stål passer til alle TMop™ og Slim-™T moppebetræk (QDT, QPT)
  • Firkantet acetalstang fungerer bedst med‘ tyk svamp’ TMop covers (™QDST)
  • QP, ACME gevindende til fastgørelse på Micronova plastik håndtag
  • QD, Quick Disconnect fastgørelse til SSU-seriens rustfri håndtag
  • God modstandsdygtighed over for rengøringsmidler og desinfektionsmidler
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 35,6 x 2,5 cm (14 x 1 tommer)
Produkttype Quick Disconnect Adapter
Længde (engelsk) 14''
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 35.6 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 2.5 cm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 1/Pk.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
Til brug med (udstyr) T-Mop™ Renrumsmoppe
Til brug med (applikation) Rengøring og desinficering af overflader i renrum og kontrollerede miljøer
Farvekodet No
Materiale Rustfrit stål