Beskrivelse
Kræver
QPSL OR QSSL-ramme med STA-seriens håndtag eller QDSL med SSU-seriens håndtag
De Micronova Slimline™ Moppebetræk med fladt hoved passer til 360'eren° drejelig SlimLine™ Adaptere, som kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring. Disse elastiske moppebetræk fastgøres nemt og sikkert til enten plast- eller rustfri stålmopperammen. Fås uden skuminteriør (SMC6-14) til brug alene eller over fladhovede mopperammer til længerevarende brug.
- Elastiske renrumsmoppebetræk med urethanskum interiør
- Let at skifte og passer sikkert på mopperammen
- Ideel til fin rengøring og desinfektion af renrumsoverflader
- Grundig mætning for rigelig spredning af desinfektionsmiddel
- Skumlag fuldt indkapslet i polyester
- NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
- SMC6 -- Enkeltlags mulighed uden skuminteriør
- Passer på QPSL, plastramme eller QDSL rustfri stålramme
- Drejeled roterer 360° men kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring
- Velegnet til brug med stærke desinfektionsmidler og gentagen autoklavering
- Kan vaskes og genbruges
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tommer) |
| Produkttype | Moppebetræk |
| Hovedtype | Flad |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 18 tommer |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 45.7 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 12.7 cm |
| Bredde (engelsk) | 5 tommer |
| Vis mere |