Få mere at vide
Micronova™ SlimLine™ Flade hovedmoppebetræk
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11922495 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
NovaPoly, Glat polyester
Dimensioner:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tommer)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tommer)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Dimensioner unitSize
11922495 NovaPoly, Glat polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tommer) Hver
11956845 NovaPoly, Glat polyester 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tommer) Hver
11942495 NovaPoly, Glat polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tommer) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11922495 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. SLSC614
Kræver
QPSL OR QSSL-ramme med STA-seriens håndtag eller QDSL med SSU-seriens håndtag
En serie af elastiske, 100 % glatte polyesterbetræk med urethanskum-interiør, der er ideelle til fin rengøring og desinficering af alle overflader og udstyr i renrummet.
De Micronova Slimline™ Moppebetræk med fladt hoved passer til 360'eren° drejelig SlimLine™ Adaptere, som kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring. Disse elastiske moppebetræk fastgøres nemt og sikkert til enten plast- eller rustfri stålmopperammen. Fås uden skuminteriør (SMC6-14) til brug alene eller over fladhovede mopperammer til længerevarende brug.
  • Elastiske renrumsmoppebetræk med urethanskum interiør
  • Let at skifte og passer sikkert på mopperammen
  • Ideel til fin rengøring og desinfektion af renrumsoverflader
  • Grundig mætning for rigelig spredning af desinfektionsmiddel
  • Skumlag fuldt indkapslet i polyester
  • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
  • SMC6 -- Enkeltlags mulighed uden skuminteriør
  • Passer på QPSL, plastramme eller QDSL rustfri stålramme
  • Drejeled roterer 360° men kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring
  • Velegnet til brug med stærke desinfektionsmidler og gentagen autoklavering
  • Kan vaskes og genbruges
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tommer)
Produkttype Moppebetræk
Hovedtype Flad
Farve Hvid
Længde (engelsk) 14''
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 35.6 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 12.7 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Til brug med (udstyr) SlimLine renrumsmoppe
Til brug med (applikation) Rengøring og rengøring af renrumsoverflader
Farvekodet Nej
Materiale NovaPoly, Glat polyester