Beskrivelse
Kræver
Slipbetræk og udvideligt eller standard rustfrit stålhåndtag (sælges separat).
Til gulv- og vægrengøring
De Micronova SlimLine™ Cleanroom moppeadaptere har en unik 360° drejeled, der tillader et let glid til rengøring af flade overflader og kan låses ved 180° til mere kontrolleret rengøring af vægge og inde i emhætter og kamre. Adaptere fås med enten en ACME gevindende til plasthåndtag eller en Quick Disconnect-tilbehør til rustfri stålhåndtag.
- Fladhovedmoppeadaptere med 360° drejeled i plast
- Led kan låse ved 180° for mere kontrol
- Fås med 304 elektropoleret rustfrit stål eller polypropylen rammer
- Til brug med SlimLine, PadMop , SnapMop og PocketMop serie moppebetræk
- Adaptere passer i SlimLine og SlimT skovlsystemer
- QDSL - rustfri stålramme til brug med SSU-seriens rustfri stålhåndtag
- QPSL - polypropylenramme til brug med STA-seriens plasthåndtag
- QSSL - stel i rustfrit stål til brug med håndtag i STA- eller ALUMEH-serien
- Tilgængelig fra 9 til 18 tommer længder
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 4 x 9 tommer. (10 x 22,86 cm) |
| Produkttype | Moppe adapter |
| Farvekode | Hvid |
| Hovedtype | 360 drejelig |
| Farve | Grå |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 22.9 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Højde (metrisk) | 7.62 cm |
| Vis mere |