Få mere at vide
Micronova™ SlimLine™ Renrumsmoppeadapter
Shop alle Micronova produkter
Materiale:
Polypropylen
Rustfrit stål (304)
Rustfrit stål (304), Polyketon drejelig
Produkttype:
Adapter, ACME gevindhåndtag
Moppe adapter
Mopperamme
Længde (engelsk):
9 tommer
14''
18 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kræver
Slipbetræk og udvideligt eller standard rustfrit stålhåndtag (sælges separat).
Til gulv- og vægrengøring
De Micronova SlimLine™ Cleanroom moppeadaptere har en unik 360° drejeled, der tillader et let glid til rengøring af flade overflader og kan låses ved 180° til mere kontrolleret rengøring af vægge og inde i emhætter og kamre. Adaptere fås med enten en ACME gevindende til plasthåndtag eller en Quick Disconnect-tilbehør til rustfri stålhåndtag.
- Fladhovedmoppeadaptere med 360° drejeled i plast
- Led kan låse ved 180° for mere kontrol
- Fås med 304 elektropoleret rustfrit stål eller polypropylen rammer
- Til brug med SlimLine, PadMop , SnapMop og PocketMop serie moppebetræk
- Adaptere passer i SlimLine og SlimT skovlsystemer
- QDSL - rustfri stålramme til brug med SSU-seriens rustfri stålhåndtag
- QPSL - polypropylenramme til brug med STA-seriens plasthåndtag
- QSSL - stel i rustfrit stål til brug med håndtag i STA- eller ALUMEH-serien
- Tilgængelig fra 9 til 18 tommer længder
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 4 x 14 tommer. (10 x 35,56 cm) |
| Produkttype | Moppe adapter |
| Farvekode | Hvid |
| Hovedtype | 360 drejelig |
| Farve | Grå |
| Længde (engelsk) | 14'' |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 35.6 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Højde (metrisk) | 7.62 cm |
| Vis mere |