Få mere at vide
Micronova™ SilSat™ Steril smøreserviet
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11916875 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
16,5 x 10,8 cm (6,5 x 4,25 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11916875 16,5 x 10,8 cm (6,5 x 4,25 tommer) Pakke med 24
1 options
Artikelnummer. 11916875 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. SSW601IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4335.00 DKK
    4066.71 DKK / Pakke med 24
    Spare 268.29 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Disse sterile, strikkede polyesterservietter er præ-mættede med en blanding af medicinsk kvalitet silikone og IPA til smøring af pakninger, tætninger og udstyr i aseptiske områder.
Til rengøring og vedligeholdelse af mekaniseret udstyr i aseptiske behandlingsområder.
  • Polyesterserviet imprægneret med en blanding af medicinsk silikone og IPA
  • Smører pakninger og tætninger i isolatorer, køleskabe og skabe i aseptiske behandlings- og støtteområder
  • Pakket 8 servietter til en pose
  • Bestrålet
Ordreinfo
Pakket otte servietter pr. pose.
Tekniske data
Produkttype SilSat™ imprægnerede silikone præ-mættede servietter
Længde (engelsk) 6,5 tommer.
Længde (metrisk) 16.5 cm
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 10.1 cm
Materiale Polyester
Absorberingsevne 5 mL
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Indhold og opbevaring Opbevares ved omgivende temperatur. Undgå udsættelse for direkte sollys.
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 16,5 x 10,8 cm (6,5 x 4,25 tommer)
Til brug med (applikation) Smøreudstyr, pakninger i det aseptiske område
Emballagemængde 24/Cs.
Mætningsopløsning Polyester imprægneret med 50% silikone og 50% alkohol