Få mere at vide
Micronova™ Scoops
Artikelnummer. 13177656 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
75 ml
1100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Pakke med 47
Pakke med 6
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Må ikke autoklaveres
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize Autoklaverbar
13177656 75 ml Pakke med 47 -
13137656 1100 ml Pakke med 6 Autoklaverbar
13157656 - Pakke med 36 Autoklaverbar
13147656 1100 ml Pakke med 6 Må ikke autoklaveres
13167656 - Pakke med 36 Må ikke autoklaveres
13187656 75 ml Pakke med 47 Må ikke autoklaveres
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13177656 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. SCP07
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Durable polypropylene scoop, available in sizes from 75 cc to 1100 cc. Ideal for scooping and sampling powders, granules, and pastes.
Micronova durable polypropylene scoops are available in sizes from 75 cc to 1100 cc and are ideal for scooping and sampling powders, granules, and pastes. Irradiated option available for sterile environments.
  • Individually bagged
  • Irradiated option available
Tekniske data
Produkttype Scoop
Kapacitet (metrisk) 75 ml
Materiale Polypropylene
Kapacitet (engelsk) 2.53 oz.