Få mere at vide
Micronova™ Scoops
Artikelnummer. 13137656 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
75 ml
1100 ml
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Må ikke autoklaveres
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Pakke med 47
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Autoklaverbar unitSize
13137656 1100 ml Autoklaverbar Pakke med 6
13157656 - Autoklaverbar Pakke med 36
13147656 1100 ml Må ikke autoklaveres Pakke med 6
13177656 75 ml - Pakke med 47
13167656 - Må ikke autoklaveres Pakke med 36
13187656 75 ml Må ikke autoklaveres Pakke med 47
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13137656 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. SCP01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Durable polypropylene scoop, available in sizes from 75 cc to 1100 cc. Ideal for scooping and sampling powders, granules, and pastes.
Micronova durable polypropylene scoops are available in sizes from 75 cc to 1100 cc and are ideal for scooping and sampling powders, granules, and pastes. Irradiated option available for sterile environments.
  • Individually bagged
  • Irradiated option available
Tekniske data
Produkttype Scoop
Kapacitet (metrisk) 1100 ml
Materiale Polypropylene
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 37.19 oz.