Beskrivelse
Kræver
QDRT-01 og SSU serie håndtag
De Micronova RollerTool™ og bestrålet RollerTool Dæksler er specielt designet til at rense og desinficere rulleflaske-inkubatorer, men kan også bruges til små rør og andre renrumsoverflader. Dobbeltpladeadapteren inkluderer en hurtig afbrydelsesfitting til brug med ethvert af SSU-seriens håndtag for udvidet rækkevidde inde i rullestativet.
- Moppeadapterstel med dobbelte rustfri stålplader
- Designet til at rense og desinficere 3-tommers rulleflaske-kuvøser
- Elektropoleret rustfri stålramme med acetylkomponenter
- Betræk fås i et udvalg af stoffer til specialrengøring:
- NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
- PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
- MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
- Kan bruges med håndtag i SSU-serien for udvidet rækkevidde
- Dæksler er gammabestrålede til aseptiske miljøer
- Holder til stærke desinfektionsmidler
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 16,5 x 10,2 cm (6,5 x 4 tommer) |
| Produkttype | Moppebetræk |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 6,5 tommer. |
| Sterilitet | Steril |
| Længde (metrisk) | 16.5 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 10.2 cm |
| Bredde (engelsk) | 4 tommer |
| Modstandsdygtig overfor | Kemikalier |
| Vis mere |