Få mere at vide
Micronova™ SlimLine™ Spand
Artikelnummer. 12881994 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
6 gal.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Pakningsstørrelse
12881994 6 gal. Hver
1 options
Artikelnummer. 12881994 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. B7DG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.00 DKK
    572.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 52.75 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Disse rektangulære, 6 gallon spande med en 20-tommers bredde er et ideelt valg til brug med mopper med fladt hoved og snoremopper i kontrollerede omgivelser. Designet til enkeltstående brug eller som erstatning for Micronova SlimLine™ og SlimT™ Serie vogne.
Til brug med SlimLine™ Cleanroom Cart System
  • Til brug med SlimLine eller SlimT Cleanroom Cart System
  • 6 gallon kapacitet
  • Autoklaverbar
  • Farve: Grøn
Bemærk: Der medfølger ingen hjul.
Tekniske data
Produkttype Moppespand
Kapacitet (metrisk) 22.7 L
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 6 gal.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. For at autoklavere - ikke stable - vend spanden for at tillade dræning.
Farve Grøn
Dimensioner 55,9 x 30,5 x 26,7 cm (22 x 12 x 10,5 tommer)
Til brug med (applikation) Rengøring af vægge, gulve og lofter
Til brug med (udstyr) SlimLine moppe og spandsystem
Højde (engelsk) 10,5 tommer
Højde (metrisk) 26.7 cm
Længde (engelsk) 22 tommer
Længde (metrisk) 55.9 cm
Sterilitet Ikke steril
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.5 cm