Få mere at vide
Micronova™ SlimLine™ Spande
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4911328 Shop alle Micronova produkter
Farve:
Blå
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12861994
Brand: Micronova™ B7DB
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse rektangulære, 6 gallon spande med en 20-tommers bredde er et ideelt valg til brug med mopper med fladt hoved og snoremopper i kontrollerede omgivelser. Designet til enkeltstående brug eller som erstatning for Micronova SlimLine™ og SlimT™ Serie vogne.
Micronova SlimLine &handel; Polypropylen spande er designet til at fungere godt med Micronova BucketLiners™ og rækken af W-9 Series Wringers. De farvekodede spande fås i et udvalg af rød, gul, blå, grøn og grå.
  • Rektangulære polypropylen spande
  • 20-tommers bredde er ideel til flade mopper og snoremopper
  • 6 gallon kapacitet
  • Volumeninddelinger med gallon- og litermarkører
  • Farvekodet med et udvalg af rød, gul, blå, grøn og grå
  • Arbejde med BucketLiners og W-9 Series Wringers
  • Udskiftningsskovle til SlimLine og SlimT Serie vogne
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Moppespand
Kapacitet (metrisk) 22.7 L
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 6 gal.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. For at autoklavere - ikke stable - vend spanden for at tillade dræning.
Farve Blå
Dimensioner 55,9 x 30,5 x 26,7 cm (22 x 12 x 10,5 tommer)
Til brug med (applikation) Rengøring af vægge, gulve og lofter
Til brug med (udstyr) SlimLine moppe og spandsystem
Højde (engelsk) 10,5 tommer
Højde (metrisk) 26.7 cm
Længde (engelsk) 22 tommer
Længde (metrisk) 55.9 cm
Sterilitet Ikke steril
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.5 cm