Få mere at vide
Micronova™ SlimLine™ Spande
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12861994 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12861994 Blå Hver
12802004 Rød Hver
12822004 Gul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12861994 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. B7DB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.00 DKK
    572.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 52.75 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Disse rektangulære, 6 gallon spande med en 20-tommers bredde er et ideelt valg til brug med mopper med fladt hoved og snoremopper i kontrollerede omgivelser. Designet til enkeltstående brug eller som erstatning for Micronova SlimLine™ og SlimT™ Serie vogne.
Micronova SlimLine &handel; Polypropylen spande er designet til at fungere godt med Micronova BucketLiners™ og rækken af W-9 Series Wringers. De farvekodede spande fås i et udvalg af rød, gul, blå, grøn og grå.
  • Rektangulære polypropylen spande
  • 20-tommers bredde er ideel til flade mopper og snoremopper
  • 6 gallon kapacitet
  • Volumeninddelinger med gallon- og litermarkører
  • Farvekodet med et udvalg af rød, gul, blå, grøn og grå
  • Arbejde med BucketLiners og W-9 Series Wringers
  • Udskiftningsskovle til SlimLine og SlimT Serie vogne
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Moppespand
Kapacitet (metrisk) 22.7 L
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 6 gal.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. For at autoklavere - ikke stable - vend spanden for at tillade dræning.
Farve Blå
Dimensioner 55,9 x 30,5 x 26,7 cm (22 x 12 x 10,5 tommer)
Til brug med (applikation) Rengøring af vægge, gulve og lofter
Til brug med (udstyr) SlimLine moppe og spandsystem
Højde (engelsk) 10,5 tommer
Højde (metrisk) 26.7 cm
Længde (engelsk) 22 tommer
Længde (metrisk) 55.9 cm
Sterilitet Ikke steril
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.5 cm