Beskrivelse
Micronova SlimLine &handel; Polypropylen spande er designet til at fungere godt med Micronova BucketLiners™ og rækken af W-9 Series Wringers. De farvekodede spande fås i et udvalg af rød, gul, blå, grøn og grå.
- Rektangulære polypropylen spande
- 20-tommers bredde er ideel til flade mopper og snoremopper
- 6 gallon kapacitet
- Volumeninddelinger med gallon- og litermarkører
- Farvekodet med et udvalg af rød, gul, blå, grøn og grå
- Arbejde med BucketLiners og W-9 Series Wringers
- Udskiftningsskovle til SlimLine og SlimT Serie vogne
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Moppespand |
| Kapacitet (metrisk) | 22.7 L |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 6 gal. |
| Plejevejledning | Opbevares ved omgivelsestemperatur. For at autoklavere - ikke stable - vend spanden for at tillade dræning. |
| Farve | Rød |
| Dimensioner | 55,9 x 30,5 x 26,7 cm (22 x 12 x 10,5 tommer) |
| Til brug med (applikation) | Rengøring af vægge, gulve og lofter |
| Til brug med (udstyr) | SlimLine moppe og spandsystem |
| Vis mere |