Få mere at vide
Micronova™ PolyMitt™ Rengøring Mitt Wipe
Shop alle Micronova produkter
Farve:
Blå
Blå
Hvid
White
Materiale:
Glatstrikket polyester
Non-woven Polyamide, Urethane Foam
Polyester/Nylon mikrofiber
Polyester/nylon mikrofiber, dobbeltsidet tyndt uretanskum
Tekstureret polyester
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De Micronova PolyMitt™ Cleaning Mitt Wipes kommer i en standardstørrelse, designet til at passe komfortabelt over en handskebeklædt hånd, hvilket gør det lettere at rengøre omkring vogne, hylder, tanke, slanger og andre svært at rengøre områder i renrummet.
- Holdbare rengøringshandsker til forenklet rengøring
- Alsidigheden af en højkvalitetsserviet med den bekvemmelighed og sikkerhed som en handske
- One size: passer behageligt over en handskebeklædt hånd
- Designet til at rengøre svært tilgængelige områder i renrummet
- Fås i en række stoffer til specialiseret rengøring:
- NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
- PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
- MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
- Mikrofiber — 80% polyester, 20% polyamid er meget absorberende og effektivt vådt eller tørt
- Fås med eller uden et urethanskumlag
- Kompatibel med stærke desinfektionsmidler
- Autoklaverbar
- Genanvendelig
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mitt Wipe |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 8 tommer |
| Bredde (metrisk) | 20.3 cm |
| Materiale | Polyester/Nylon mikrofiber |
| Farve | Blå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Dimensioner (L x B) | 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 tommer) |
| Til brug med (applikation) | Rengøringshandske til overflader i renrum og kontrollerede omgivelser |
| Vis mere |