Få mere at vide
Micronova™ PolyMitt™ Rengøring Mitt Wipe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13187746 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå
Hvid
White
Materiale:
Glatstrikket polyester
Non-woven Polyamide, Urethane Foam
Polyester/Nylon mikrofiber
Polyester/nylon mikrofiber, dobbeltsidet tyndt uretanskum
Tekstureret polyester
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale Pakningsstørrelse
13187746 Blå Polyester/Nylon mikrofiber Hver
13157756 Blå Polyester/nylon mikrofiber, dobbeltsidet tyndt uretanskum Hver
13147746 Hvid Glatstrikket polyester Hver
13187736 White Non-woven Polyamide, Urethane Foam Hver
13167736 Hvid Tekstureret polyester Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13187746 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. MWAA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
En række rengøringshandsker, der tilbyder alsidigheden af en højkvalitetsserviet med bekvemmeligheden og sikkerheden fra en handske til forenklet rengøring omkring svært tilgængelige områder i renrummet. Fås i en række forskellige stoffer til specialiseret rengøring.
De Micronova PolyMitt™ Cleaning Mitt Wipes kommer i en standardstørrelse, designet til at passe komfortabelt over en handskebeklædt hånd, hvilket gør det lettere at rengøre omkring vogne, hylder, tanke, slanger og andre svært at rengøre områder i renrummet.
  • Holdbare rengøringshandsker til forenklet rengøring
  • Alsidigheden af en højkvalitetsserviet med den bekvemmelighed og sikkerhed som en handske
  • One size: passer behageligt over en handskebeklædt hånd
  • Designet til at rengøre svært tilgængelige områder i renrummet
  • Fås i en række stoffer til specialiseret rengøring:
    • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
    • PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
    • MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
    • Mikrofiber — 80% polyester, 20% polyamid er meget absorberende og effektivt vådt eller tørt
  • Fås med eller uden et urethanskumlag
  • Kompatibel med stærke desinfektionsmidler
  • Autoklaverbar
  • Genanvendelig
Tekniske data
Produkttype Mitt Wipe
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 20.3 cm
Materiale Polyester/Nylon mikrofiber
Farve Blå
Engangs Genanvendelig
Dimensioner (L x B) 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 tommer)
Til brug med (applikation) Rengøringshandske til overflader i renrum og kontrollerede omgivelser
Emballagemængde 1/Pk., 24/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Plejevejledning Vaskeanvisning -- Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 grader C.