Beskrivelse
Kræver
MH eller QDMH stel med SSU serie håndtag
Økonomisk og lavt fnug
De Micronova PolyGen™ String Mop er en lavfnugende moppe med sildebensvævning og løkkede tråde uden rå kanter. Moppen er absorberende nok til at rengøre til en tør finish, men kan også bruges til at påføre desinfektionsmidler, der kræver længere tørretid. Tilgængelig gammabestrålet.
- En løkkevævet moppe af polyesterstreng uden synlige kanter
- Absorberende nok til at rengøre til en tør finish
- Til brug med QDMH-1 adapter eller standard snoremoppehåndtag
- Tilgængelig gammabestrålet til aseptiske områder
- Holder til stærke desinfektionsmidler
- Kan vaskes til genbrug
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 38,1 x 20,3 cm (15 x 8 tommer) |
| Produkttype | Strengemoppe |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 15 tommer |
| Sterilitet | Steril |
| Længde (metrisk) | 38.1 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 20.3 cm |
| Bredde (engelsk) | 8 tommer |
| Modstandsdygtig overfor | Kemikalier |
| Vis mere |