Få mere at vide
Micronova™ PolyGen™ Strengemoppe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11902485 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Polyester
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11902485 Polyester Hver
1 options
Artikelnummer. 11902485 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. PG912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    427.00 DKK
    395.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 31.34 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Kræver
MH eller QDMH stel med SSU serie håndtag
En 100 % polyester, sildebensvævet snoremoppe uden rå kanter, der garanterer lav partikeldannelse, er absorberende nok til at rengøre til en tør finish og kan også bruges til at påføre desinfektionsmidler.
Økonomisk og lavt fnug
De Micronova PolyGen™ String Mop er en lavfnugende moppe med sildebensvævning og løkkede tråde uden rå kanter. Moppen er absorberende nok til at rengøre til en tør finish, men kan også bruges til at påføre desinfektionsmidler, der kræver længere tørretid. Tilgængelig gammabestrålet.
  • En løkkevævet moppe af polyesterstreng uden synlige kanter
  • Absorberende nok til at rengøre til en tør finish
  • Til brug med QDMH-1 adapter eller standard snoremoppehåndtag
  • Tilgængelig gammabestrålet til aseptiske områder
  • Holder til stærke desinfektionsmidler
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 38,1 x 20,3 cm (15 x 8 tommer)
Produkttype Strengemoppe
Farvekode Hvid
Farve Hvid
Længde (engelsk) 15 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 38.1 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 20.3 cm
Bredde (engelsk) 8 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 12/Cs.
Plejevejledning Kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Inkluderer Sildebensvævning i sine løkkede tråde
Til brug med (applikation) Gulvrensning og rengøring i renrum og kontrollerede miljøer
Farvekodet Nej
Materiale Polyester