Få mere at vide
Micronova™ M-Zone™ SnapMop™ Flad hovedmoppebetræk
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4247063 Shop alle Micronova produkter
Materiale:
Glat strik polyester, Urethanskum, Polyester
Ikke-vævet polyamid, Urethanskum, Polyester
Mikrofiber, Polyester, Nylon, Urethanskum, Polyester
Polyester
Polyester slibemiddelnet, uretanskum, polyester, Polyester, Polyester
Polyester slibende mesh, Urethanskum, Polyester
Tekstureret polyester, Urethanskum, Polysorb
Tekstureret polyester, uretanskum, polysorb, Polysorb, Polysorb
Dimensioner:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tommer)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tommer)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tommer)
5 x 14 tommer
Farve:
Blå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 50
Artikelnummer. 13137566
Brand: Micronova™ MZSM569
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
QPSL-ramme med STA-seriens håndtag eller QDSL med SSU-seriens håndtag
En række lette moppebetræk med fladt hoved med urethanskum, designet til effektiv rengøring og desinficering i renrummet. Fås i en række forskellige stofmuligheder for at klare de mest kritiske rengøringsudfordringer.
De Micronova SnapMop™ Moppebetræk med fladt hoved passer til 360'eren° drejelig SnapMop™ Adapter, som kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring. En række forskellige stofmuligheder giver fremragende sugeevne, effektiv rengøring og dispergering af desinfektionsmiddel til specialiseret rengøring. Fås i forskellige længder, der matcher overfladens størrelse, fra rengøring af udstyr til et stort produktionsrum.
  • Snap-on moppebetræk med fladt hoved
  • Polyester urethanskum interiør er fuldt indkapslet i et udvalg af stof
  • Trykknapper i rustfrit stål
  • Fås i en række stoffer til specialiseret rengøring:
    • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
    • PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
    • MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
    • PolyMesh —100% polyester med et lag mesh giver en mild skrubbeoverflade
    • NovaLite —Absorberende vaskeskind med god friktionsmodstand
  • Fås uden et skuminteriør til hurtig aftørring og desinficering
  • Fås i forskellige længder, der matcher rengøringsoverfladestørrelsen
    • 9-tommer dækslerne er fremragende til gennemløb og mindre rum
    • 14 og 18'' dækslerne er ideelle til gulve, vægge og lofter
  • Passer på QPSL plastramme eller QDSL rustfri stålramme
  • Drejeled roterer 360° men kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring
  • Kompatibel med alkohol og stærke desinfektionsmidler
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tommer)
Produkttype Moppebetræk
Hovedtype Flad
Model- MZSM56-9
Farve Hvid
Længde (engelsk) 9 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 22.9 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 12.7 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 24/Cs.
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Til brug med (applikation) Rengøring og rengøring af renrumsoverflader
Farvekodet No
Materiale Glat strik polyester, Urethanskum, Polyester