Få mere at vide
Micronova™ M-Zone™ SnapMop™ Flad hovedmoppebetræk
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12847043 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Glat polyester, Polyester, Polyester
Ikke-vævet polyamid, Polyester, Polyester
Mikrofiber polyester, Nylon, Urethanskum, Polyester, Polyester
Mikrofiberpolyester, Nylon, Urethanskum, Polyester, Polyester
Polyester
Polyester slibende mesh, Polyester, Polyester
Polyester slibenet, Polyester, Polyester
Polyester, Polysorb, Polysorb
Dimensioner:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tommer)
35 x 12,5 cm (14 x 5 tommer)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tommer)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tommer)
5 x 14 tommer
Farve:
Blå
Blå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 50
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Dimensioner Farve Pakningsstørrelse
12847043 Mikrofiberpolyester, Nylon, Urethanskum, Polyester, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tommer) Blå Pakke med 24
13137566 Glat polyester, Polyester, Polyester 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tommer) Hvid Pakke med 24
12807043 Glat polyester, Polyester, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tommer) Hvid Pakke med 24
12817043 Glat polyester, Polyester, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tommer) Hvid Pakke med 24
12827043 Ikke-vævet polyamid, Polyester, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tommer) Hvid -
12837043 Ikke-vævet polyamid, Polyester, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tommer) Hvid Pakke med 24
13127556 Polyester, Polysorb, Polysorb 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tommer) Hvid Pakke med 24
13187546 Polyester, Polysorb, Polysorb 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tommer) Hvid Pakke med 24
12857043 Mikrofiberpolyester, Nylon, Urethanskum, Polyester, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tommer) Blå Pakke med 24
13147576 Polyester slibende mesh, Polyester, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tommer) Hvid Pakke med 24
13117576 Ikke-vævet polyamid, Polyester, Polyester 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tommer) Hvid Pakke med 24
13117556 Polyester, Polysorb, Polysorb - - Pakke med 24
13107566 Polyester 5 x 14 tommer - Pakke med 50
13167576 Polyester slibenet, Polyester, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tommer) Hvid Pakke med 24
13177576 Polyester slibenet, Polyester, Polyester 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tommer) Hvid Pakke med 24
13147586 Mikrofiberpolyester, Nylon, Urethanskum, Polyester, Polyester 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tommer) Blå Pakke med 24
32236969 Mikrofiber polyester, Nylon, Urethanskum, Polyester, Polyester 35 x 12,5 cm (14 x 5 tommer) Blå -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 12847043 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. MZSM6AA14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3070.00 DKK
    2841.16 DKK / Pakke med 24
    Spare 228.84 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Kræver
QPSL-ramme med STA-serie-håndtag eller QDSL med SSU-serie-håndtag
En række lette moppebetræk med fladt hoved med urethanskum, designet til effektiv rengøring og desinficering i renrummet. Fås i en række forskellige stofmuligheder for at klare de mest kritiske rengøringsudfordringer.
De flade moppedæksler Micronova SnapMop™ M-Zone™ passer på 360° svingadapteren SnapMop™, som kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring. En række stofmuligheder giver fremragende absorbering, effektiv rengøring og desinfektionsspredning til specialiseret rengøring. Fås i forskellige længder, der matcher overfladens størrelse, fra rengøring af udstyr til et stort produktionsrum.
  • Snap-on fladhovedede moppedæksler
  • Polyester-urethanskum-interiører er fuldt indkapslet i et valg af stof
  • Rustfri stål snap-fastgørelser
  • Fås i en række stoffer til specialiseret rengøring:
    • NovaPoly — 100% glatstrikket polyester giver fremragende desinfektionsspredning
    • PolySorb — 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og spredning af desinfektionsmiddel
    • MegaTex — 100% ikke-vævet polyamid er absorberende med en let slibende overflade
    • PolyMesh — 100% polyester med et lag net giver en mild skrubbende overflade
    • NovaLite — Absorberende chamois-stof med god friktionsmodstand
  • Fås uden skumindvendigt til hurtig aftørring og desinfektion
  • Fås i forskellige længder, der matcher rengøringsoverfladens størrelse
    • De 9-tommer dæksler er fremragende til gennemgange og mindre rum
    • 14- og 18-tommer dækslerne er ideelle til gulve, vægge og lofter
  • Passer på QPSL-plastikramme eller QDSL-rustfri stålramme
  • Drejeleddet roterer 360° , men kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring
  • Kompatibel med alkohol og stærke desinfektionsmidler
  • Vaskbar til genbrug
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tommer)
Produkttype Moppebetræk
Hovedtype Flad
Farve Blå
Længde (engelsk) 14''
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 35.6 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 12.7 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 24/Cs.
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Til brug med (applikation) Rengøring og rengøring af renrumsoverflader
Farvekodet Nej
Materiale Mikrofiberpolyester, Nylon, Urethanskum, Polyester, Polyester