Få mere at vide
Micronova™ M-Zone™ SnapMop™ Flad hovedmoppebetræk
Artikelnummer. 12827043 Shop alle Micronova produkter
Materiale:
Glat strik polyester, Urethanskum, Polyester
Ikke-vævet polyamid, Urethanskum, Polyester
Mikrofiber, Polyester, Nylon, Urethanskum, Polyester
Polyester
Polyester Abrasive Mesh, Polyester, Polyester
Polyester slibende mesh, Urethanskum, Polyester
Polyester, Polysorb, Polysorb
Tekstureret polyester, Urethanskum, Polysorb
Dimensioner:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tommer)
22.9 x 12.7 cm (9 x 5 in.)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tommer)
35.6 x 12.7 cm (14 x 5 in.)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tommer)
45.7 x 12.7 cm (18 x 5 in.)
5 x 14 in.
Farve:
Blå
Hvid
White
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 50
Artikelnummer. 12827043
Brand: Micronova™ MZSM62014
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
QPSL-ramme med STA-seriens håndtag eller QDSL med SSU-seriens håndtag
En række lette moppebetræk med fladt hoved med urethanskum, designet til effektiv rengøring og desinficering i renrummet. Fås i en række forskellige stofmuligheder for at klare de mest kritiske rengøringsudfordringer.
De Micronova SnapMop™ Moppebetræk med fladt hoved passer til 360'eren° drejelig SnapMop™ Adapter, som kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring. En række forskellige stofmuligheder giver fremragende sugeevne, effektiv rengøring og dispergering af desinfektionsmiddel til specialiseret rengøring. Fås i forskellige længder, der matcher overfladens størrelse, fra rengøring af udstyr til et stort produktionsrum.
  • Snap-on moppebetræk med fladt hoved
  • Polyester urethanskum interiør er fuldt indkapslet i et udvalg af stof
  • Trykknapper i rustfrit stål
  • Fås i en række stoffer til specialiseret rengøring:
    • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
    • PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
    • MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
    • PolyMesh —100% polyester med et lag mesh giver en mild skrubbeoverflade
    • NovaLite —Absorberende vaskeskind med god friktionsmodstand
  • Fås uden et skuminteriør til hurtig aftørring og desinficering
  • Fås i forskellige længder, der matcher rengøringsoverfladestørrelsen
    • 9-tommer dækslerne er fremragende til gennemløb og mindre rum
    • 14 og 18'' dækslerne er ideelle til gulve, vægge og lofter
  • Passer på QPSL plastramme eller QDSL rustfri stålramme
  • Drejeled roterer 360° men kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring
  • Kompatibel med alkohol og stærke desinfektionsmidler
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tommer)
Produkttype Moppebetræk
Hovedtype Flad
Farve Hvid
Længde (engelsk) 18 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 45.7 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 12.7 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 24/Cs.
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Til brug med (applikation) Rengøring og rengøring af renrumsoverflader
Farvekodet No
Materiale Ikke-vævet polyamid, Urethanskum, Polyester