Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet PilloMop™ og adapter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13197496 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Glat polyester, Urethanskum
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
13197496 Glat polyester, Urethanskum Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 13197496 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. PM648IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1935.00 DKK
    1793.20 DKK / Pakke med 12
    Spare 141.80 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-04-2027
Den robuste acetalplademoppeadapter med 360° swivel fungerer med den 100 % glatte polyester-moppe i pudestil til at rengøre hylder, smalle kamre, små dele, udstyrsinteriør og andre renrums- og laboratorieapplikationer. Designet til brug med SSU-seriens håndtag i rustfrit stål.
De Micronova PilloMop™ fås i to tykkelser og monteres nemt på PilloMop™ Adapter via polyester velcrobånd. Et enkelt lag polyester betræk uden skuminteriør (PMC-648) kan bruges alene eller over en PilloMop™ til længerevarende brug.
  • Moppe i pudestil og mopperamme af acetalplade
  • Glat, 100% strik polyestermoppe med urethanskum inderside
  • Hovedet har 360° drejes for nemt at nå akavede hjørner og vinkler
  • Ideel til rengøring af hylder, smalle kamre, små dele, udstyrsinteriør og andre renrums- og laboratorieapplikationer.
  • Moppen monteres nemt på moppestellet af acetalplade med velcrobånd med velcrobånd
  • Kompatibel med IPA, blegemiddel, peroxid og andre almindelige desinfektionsmidler og rengøringsmidler
  • Bruges med SSU-serien Quick Disconnect håndtag i rustfrit stål
  • Tilgængelig gammabestrålet til aseptiske miljøer
  • Autoklaverbar
Ordreinfo
Smops måler 9 x 5 tommer (23 x 12,7 cm). Fladhovedet tilsluttes en PilloMop hurtigafbryderadapter (solgt separat). Udtrækkelige og standard rustfri stålhåndtag sælges også separat (nedenfor). Bund- og slipcover sælges separat.
Tekniske data
Dimensioner 21,6 x 10,2 cm (8,5 x 4 tommer)
Produkttype Moppe
Farve Hvid
Længde (engelsk) 8,5 tommer
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 21.6 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 10.2 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 12/Cs.
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Til brug med (applikation) Rengøring og desinfektion af renrumsoverflader og små områder
Farvekodet Nej
Materiale Glat polyester, Urethanskum