Description
Requires
MH-1 eller MHC-1, eller QDMH-1 ramme med SSU serie håndtag
De Micronova PharmaPly™ PolyCellulose™ Tubular String Mop vejer, når den er fuldt mættet, halvdelen af vægten af konkurrerende produkter, hvilket gør den ergonomisk ideel til store produktionsområder og rengøringscyklusser døgnet rundt. De snoede polyester/cellulose-strenge giver mulighed for en jævn belægning uden overdreven befugtning.
- Ekstremt let, 6 x 15-tommer rørformet moppe
- Lavtfnugende og superabsorberende polyester/cellulose-blandingsstof
- Hvid PolyCellulose strimler— 55% polyester, 45% cellulose
- Ideel til store produktionsområder og rengøringscyklusser døgnet rundt
- Snoede tråde giver mulighed for et jævnt lag væske uden overdreven befugtning
- Fuldt mættet moppehoved er halvdelen af vægten af konkurrerende produkter
- Ideel til kontrollerede miljøer, medicin, hospitaler og laboratorier
- Til brug med moppeadaptere i QDMH-1 eller MH-1-serien
- Tilgængelig gammabestrålet til aseptiske miljøer
- Kompatibel med alkohol og stærke desinfektionsmidler
- Autoklaverbar
Specifications
Specifications
| Dimensioner | 40,6 x 15,2 cm (16 x 6 tommer) |
| Produkttype | String Mop |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 16 tommer |
| Sterilitet | Steril |
| Længde (metrisk) | 40.6 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 15.2 cm |
| Bredde (engelsk) | 6 tommer |
| Engangs | Genanvendelig |
| Show More |