Få mere at vide
Micronova™ PharmaPly™ Moppehoved
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11906875 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
15 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
11906875 15 tommer Pakke med 24
1 options
Artikelnummer. 11906875 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. PPM4MM15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3030.00 DKK
    2806.20 DKK / Pakke med 24
    Spare 223.80 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-03-2027
Ideel til at dække store overflader hurtigt og effektivt.
  • Moppehoved i polyester/rayonblanding til rengøring/desinfektion af farmaceutiske støtteområder, hospitaler og laboratorier
  • Designet til brug med MicroMop™ adapter og håndtag (sælges separat)
  • 15 tommer lang (38 cm)
Specifikationer
Produkttype Renrumsmoppe
Farvekode Hvid
Længde (engelsk) 15 tommer
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (engelsk) 6 tommer
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Bruges til at dække store overfladearealer hurtigt og effektivt, gulv
Farvekodet Nej
Materiale Polyester, Rayon
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.