Få mere at vide
Micronova™ NovaWipe™ Wipers
Artikelnummer. 13127336 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12 x 10 tommer (30,48 x 25,4 cm)
12 x 12 tommer
18 x 4 tommer (45,7 x 10,2 cm)
9 x 7 tommer (22,9 x 17,8 cm)
9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm)
Emballagemængde:
1 stk.
10 viskerblade/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Emballagemængde unitSize
13127336 12 x 12 tommer 10 viskerblade/pakke Pakke med 100
13177326 12 x 10 tommer (30,48 x 25,4 cm) 10 viskerblade/pakke Pakke med 100
13137336 18 x 4 tommer (45,7 x 10,2 cm) 10 viskerblade/pakke Pakke med 50
13177336 9 x 7 tommer (22,9 x 17,8 cm) 10 viskerblade/pakke Pakke med 100
13187336 9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm) 10 viskerblade/pakke Pakke med 100
13147336 9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm) 1 stk. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13127336 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. WP11212
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
For semiconductor and microelectronics cleaning where the fast-drying, absorbent properties of PVA are key
  • With a 600% absorbency, they are soft and pliable for both wet and dry applications
  • For general wiping, lapping and polishing applications
  • Can be laundered and re-used
Tekniske data
Produkttype NovaWipe™ Cleanroom Wipes
Længde (engelsk) 12 in.
Længde (metrisk) 30.5 cm
Bredde (engelsk) 12 in.
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Materiale Polyvinyl Alcohol
Engangs Reusable
Dimensioner (L x B) 12 x 12 tommer
Til brug med (applikation) Ideal for general wiping, lapping and polishing applications
Til brug med (udstyr) Workstations, laminar flow benches, walls, windows
Emballagemængde 10 viskerblade/pakke