Få mere at vide
Micronova™ NovaSpill™ Bestrålet spildpude til renrum
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13137606 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
71 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
13137606 71 cm Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 13137606 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. NS628IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2820.00 DKK
    2611.21 DKK / Pakke med 12
    Spare 208.79 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Denne U-formede spildpude er absorberende og let, lavet af lavpartikelpolyester til at absorbere spild i renrummet. Tilgængelig gammabestrålet.
De Micronova NovaSpill™ Renrumsspildpude er specielt designet med højabsorberende polyester med lavt partikelindhold til at absorbere spild i renrummet. Den U-formede pude er let og nem at opbevare.
  • Praktisk U-formet spildpude
  • Betræk af 100% glat strik polyester
  • Meget absorberende med lave partikler
  • Kompatibel med almindelige rengørings- og desinfektionsmidler
  • Tilgængelig gammabestrålet
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Til brug med (applikation) Spildoprydning i renrum og aseptiske områder
Farve Hvid
Længde (engelsk) 28 tommer
Længde (metrisk) 71 cm
Materiale Polyester
Type Forureningskontrolmåtte
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (metrisk) 6.4 cm