Få mere at vide
Micronova™ NovaLite™ Wipers
Artikelnummer. 13127346 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12 x 10 tommer (30,48 x 25,4 cm)
12 x 12 tommer
18 x 14 tommer
9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
13127346 12 x 10 tommer (30,48 x 25,4 cm) Pakke med 100
13157346 9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm) Pakke med 100
13137346 12 x 12 tommer Pakke med 100
13147346 18 x 14 tommer Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13127346 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. WP21012
Hard-wearing wipers designed for medical, pharmaceutical and high-tech applications
  • Offers increased friction resistance
  • Holds up to strong disinfectants and steam sterilization
  • Washable
  • Latex exterior bonded with rayon
  • 400% absorbency
  • Ideal for removing fine dusts and powders
  • Can be laundered and autoclaved
Tekniske data
Produkttype NovaLite™ Cleanroom Wipes
Længde (engelsk) 12 in.
Længde (metrisk) 30.48 cm
Bredde (engelsk) 12 in.
Bredde (metrisk) 25.4 cm
Materiale Cellulose, Latex
Engangs Reusable
Dimensioner (L x B) 12 x 10 tommer (30,48 x 25,4 cm)
Til brug med (applikation) Removing fine dusts and powders, used in workstations, laminar flow benches, walls, windows, cleanroom
Tykkelse (engelsk) 0.062 in.