Få mere at vide
Micronova™ NovaClean™ Gulvrens
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11952475 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Volumen (engelsk):
1 l
1 gal.
5 gal.
Pakningsstørrelse:
15.14 L
18.9 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (engelsk) Pakningsstørrelse
11952475 1 gal. 15.14 L
18788979 1 l -
12887053 5 gal. 18.9 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11952475 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. NC1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2640.00 DKK
    2442.36 DKK / 15.14 L
    Spare 197.64 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Et koncentreret rengøringsmiddel til alle formål, der er designet til brug mellem desinfektionsmidler og til fjernelse af rester. Denne formel er fri for mobile ioner og er effektiv på de fleste overflader, inklusive ledende gulve og halvlederapplikationer.
De Micronova NovaClean™ Floor Cleaner er et renrumsrengøringsmiddel til alle formål med en fin filtrering og renhed, der er ideel til farmaceutiske og bioteknologiske industrier. NovaClean AFX (NC10-G) er en aminfri formulering, især velegnet til halvlederapplikationer.
  • Koncentreret rengøringsmiddel til renrum
  • Effektiv på de fleste overflader, inklusive ledende og halvlederapplikationer
  • Ideel til farmaceutiske og bioteknologiske applikationer
  • Vil ikke generere en statisk ladning og vil ikke påvirke effektiviteten af ledende gulvbelægning
  • Giver 60-128 gallons rengøringsopløsning pr. 1 gallon beholder
  • Fri for mobile ioner
  • Filtreret til 0,1 mikron
  • Lav ionisk; lavt indhold af natrium og kalium
  • Lave niveauer af ikke-flygtige rester
  • Biologisk nedbrydeligt
  • Friskylning
Tekniske data
Produkttype Gulvrens
Farvekodet Nej
Form Klar væske
pH 7 til 9
Produktlinje NovaClean
Duft Uparfumeret
Sterilitet Ikke steril
Udseende Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sammensætning 0,1 μm filtreret lavionisk overfladeaktivt middel
Indhold og opbevaring Opbevares ved omgivende temperatur. Undgå direkte sollys.
Engangs Engangsbrug
Filtreret Ikke-filtreret
Brandfarlig Nej
Til brug med (applikation) Renrumsfiltreret rengøringsmiddel til generelle formål, friskylles
Til brug med (udstyr) Mopper og spande eller servietter og svamp
Volumen (engelsk) 1 gal.
Volumen (metrisk) 3.8 L