Få mere at vide
Micronova™ Bestrålede renrumsservietter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13177346 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
13177346 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tommer) Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 13177346 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. WP499IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11880.00 DKK
    11013.41 DKK / Pakke med 100
    Spare 866.59 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-03-2027
En række lavfnugende, absorberende servietter, der er ideelle til rengøring, desinficering, polering og tørring i renrummet, støtteområder og forskningssuiter. Fås i en række forskellige stoffer til specialiseret rengøring.
De Micronova Renrumsservietter omfatter en række lavfnugende, absorberende servietter, der er ideelle til rengøring, desinficering og aftørring i en række forskellige industrier.
  • Renrumsservietter til en række anvendelser
  • Lav-fnugende og absorberende egenskaber
  • Fås i en række stoffer til specialiseret rengøring:
    • MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
    • Mikrofiber — 80% polyester, 20% polyamid er meget absorberende og effektivt vådt eller tørt
    • PolyMesh —100% polyester med et lag mesh giver en mild skrubbeoverflade
    • NovaCel— Solid polyvinylacetat, superabsorberende, fjerner fine partikler og skæl
  • Fås i en række størrelser
  • Tilgængelig gammabestrålet til aseptiske miljøer
  • God kompatibilitet med kemikalier
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Bestrålet renrumsservietter
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 22.9 cm
Materiale Polyvinylacetat
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Indhold og opbevaring Opbevares ved omgivende temperatur
Engangs Genanvendelig
Dimensioner (L x B) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tommer)
Til brug med (applikation) Dele og overfladerensning, for at fjerne hårdt snavs og fjernelse af væske
Emballagemængde 100/Cs.
Sterilitet Steril
Plejevejledning Opbevares ved omgivende temperatur