Få mere at vide
Micronova™ MicroMop™ Adaptere
Artikelnummer. 12827033 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
MicroMop, Plastic String Moppe Håndtag og Adapter, Orange, 60 tommer håndtag
Artikelnummer.
12827033 MicroMop, Plastic String Moppe Håndtag og Adapter, Orange, 60 tommer håndtag
1 options
Artikelnummer. 12827033 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. MH1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.00 DKK
    353.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 27.90 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Disse lette og holdbare adaptere til snoremoppe i plast fungerer sammen med en række snoremopper og fås med valget mellem et håndtag i rustfrit stål eller et medfølgende plastikhåndtag.
Micronova MicroMop™ String Mop Adapters fungerer med forskellige snormopper, både store og små, og fås med to håndtagsmuligheder. QDMH-1-adapteren, med et Quick Disconnect håndtag, forbindes til SSU-seriens håndtag i rustfrit stål. MH-1-adapteren inkluderer et påmonteret, 60-tommer plastikhåndtag.
  • Orange polypropylen strengmoppeholdere
  • Let og holdbar
  • Holder en række snormopper
  • QDMH-1 adapteren har en rustfri stål, hurtigafbrydningshåndtag
  • MH-1 adapteren inkluderer et påmonteret 60-tommer håndtag med plastikbelægning
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Fastgjort plastikhåndtag
Farve Orange
Længde (engelsk) 60 tommer.
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 152 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
Til brug med (udstyr) MicroMop™ og PolyGen™ Serie mopper
Til brug med (applikation) Til rengøring af store overflader hurtigt og effektivt
Farvekodet Nej
Materiale Glasfiber, Polypropylen