Beskrivelse
Touch-free dispenser-kapsel er designet til brug med et udvalg af ICCAP-dispenserkapsler, der skrues på de tilsvarende 500 ml udskiftelige flasker og klikkes ind i dispenserens brønd. Når den elektroniske stråle brydes af en hånd, der passerer under enheden, trykkes boblen på tuden ned for at dosere enten 1 eller 2 ml håndpleje i håndfladen.
- Berøringsfri håndplejedispenser
- Vægmontering med drypbakke
- Uproblemfri installation og flaskeudskiftning
- Kompakt, tyngdekraftsdrevet enhed uden behov for rør
- Effektiv batteribrug
- Til brug med et udvalg af ICCAP-dispenseringskapsler:
- ICCAP-16 - Grøn 2 ml dispenseringskapsel til sæber og desinfektionsmiddel
- ICCAP-17IR - Blå 1 ml doseringskapsel til steril IPA eller desinfektionsmiddel
- Designet til brug med håndplejeflaskerne Micronova 500 ml:
- Hy-G-Clenz - antibakteriel sæbe, Aquahol - steril alkohol, NovaClenz - håndsprit og LoNa - håndsæbe med lavt natriumindhold
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dispenseringskapsel |
| Farvekodet | Ja |
| Form | Kapsler |
| Håndtag Type | Ingen |
| Tip Type | Tud |
| Duft | Oparfumeret |
| Sterilitet | Steril |
| Udseende | Farveløs |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Plejevejledning | Når tuden er fastgjort, klikker den omvendte flaske ind i brønden på dispenseren. Når den elektroniske stråle brydes af en hånd, der passerer under enheden, trykkes boblen på tuden ned for at dispensere sæben eller lotionen i håndfladen. |
| Vis mere |