Få mere at vide
Micronova™ MegaTip™ Rengøring af vatpind og betræk
Artikelnummer. 13168695 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
HDPE, Elektropoleret rustfrit stål (304)
Produkttype:
Moppeadapter
Dimensioner:
22,9 x 3,18 cm (9 x 1,25 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Produkttype Dimensioner Pakningsstørrelse
13168695 HDPE, Elektropoleret rustfrit stål (304) Moppeadapter 22,9 x 3,18 cm (9 x 1,25 tommer) Hver
1 options
Artikelnummer. 13168695 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. QDMT1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00 DKK
    413.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 34.72 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne omfattende rengøringsserviet fungerer sammen med 100 % polyester skum vatpindebetræk og det universelle håndtag til nemt at rengøre fordybninger, hjørner og vinkler mellem vægge og lofter.
De Micronova MegaTip™ Rengøringsservietter og dæksler, når de bruges sammen med SSU-seriens universelle håndtag, vil nemt nå at rengøre fordybninger, hjørner og vinkler mellem vægge og lofter og andre områder, hvor det ikke er praktisk at bruge en moppe eller serviet.
  • Væsentlig 4 x 1,5 tommer (10 x 4 cm) renseserviet
  • Unikt designet til at rengøre fordybninger og hjørner
  • 100 % glatstrikket polyester vatpindebetræk
  • Vaskepindsadapter i rustfrit stål
  • Designet til brug med SSU-seriens universelle håndtag
  • Kompatibel med alkohol og stærke desinfektionsmidler
  • Dækker tilgængelig gammabestrålet til aseptiske områder og udstyr
Tekniske data
Dimensioner 22,9 x 3,18 cm (9 x 1,25 tommer)
Produkttype Moppeadapter
Farve Grå
Længde (engelsk) 9 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 22.9 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 3.18 cm
Bredde (engelsk) 1,25 tommer.
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 1/Pk.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
Til brug med (udstyr) MegaTip Vatpind
Til brug med (applikation) Rengøring og desinficering i trange rum og hjørner.
Farvekodet Nej
Materiale HDPE, Elektropoleret rustfrit stål (304)