Få mere at vide
Micronova™ MegaSwat™ Adapter og moppebetræk
Artikelnummer. p-4909439 Shop alle Micronova produkter
Materiale:
HDPE, Elektropoleret rustfrit stål (304)
Mikrofiber, polyester, nylon, uretanskum, Nylon, Urethane Foam, Urethane Foam
Polyester
Dimensioner:
5,1 x 20,3 cm (2 x 8 tommer)
5,1 x 40,6 cm (2 x 16 tommer)
6,4 x 40,6 cm (2,5 x 16 tommer)
7,6 x 20,3 cm (3 x 8 tommer)
Produkttype:
Moppe adapter
Moppebetræk
Mængde:
12/Poly-forede Cs. Individuelt pakket i poser
6/Cs. Enkeltpakket og pakket
Enkelt pakket og pakket 6 pr. kuffert
Individuelt pakket og pakket 12 pr. polyforet etui
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13198685
Brand: Micronova™ QDMS16
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Micronovas ™lette, fleksible moppeadapter med bladstil, med et udvalg af moppebetræk, er unikt designet til at rengøre omkring, under og bag tungt behandlingsudstyr og kalibrerede apparater i laboratoriet og renrummet.
De Micronova™ MegaSwat™ Moppen i bladstil er let og har et fleksibelt blad, der er unikt designet til at glide rundt, under og bagved tungt udstyr. Brug vådt eller tørt, moppebetræk fås i mikrofiber og enten glat eller tekstureret polyester til specialiseret rengøring.
  • Mopper i bladstil glider let under og bagved udstyr
  • Betræk fås i tre stofmuligheder, med eller uden skuminteriør
  • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
  • PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
  • Mikrofiber— 80% polyester, 20% polyamid, højabsorberende og effektiv våd eller tør.
  • Fås i forskellige længder
  • Designet til brug med SSU serie QD håndtag
  • Kompatibel med alkohol og stærke desinfektionsmidler
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 5,1 x 40,6 cm (2 x 16 tommer)
Produkttype Moppe adapter
Længde (engelsk) 16 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 40.6 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 5.1 cm
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Engangs Genanvendelig
Mængde Enkelt pakket og pakket 6 pr. kuffert
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Til brug med (udstyr) MS6 Megaswat-seriens dæksler og SSU-seriens håndtag
Til brug med (applikation) Rengøring og desinfektion i og omkring proces- og laboratorieudstyr
Farvekodet No
Materiale HDPE, Elektropoleret rustfrit stål (304)