Få mere at vide
Micronova™ MegaSwat™ Adapter og moppebetræk
Artikelnummer. 13198685 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
HDPE, Elektropoleret rustfrit stål (304)
Mikrofiberpolyester, Nylon, Urethanskum, Urethanskum
Polyester
Dimensioner:
5,1 x 20,3 cm (2 x 8 tommer)
5,1 x 40,6 cm (2 x 16 tommer)
6,4 x 40,6 cm (2,5 x 16 tommer)
7,6 x 20,3 cm (3 x 8 tommer)
Produkttype:
Moppe adapter
Moppebetræk
Moppedæksel
Mængde:
12/Poly-lined C'er. Individuelt pakket
6/Cs. Enkeltpakket og pakket
Enkelt pakket og pakket 6 pr. kuffert
Individuelt pakket og pakket 12 pr. polyforet etui
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Dimensioner Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
13198685 HDPE, Elektropoleret rustfrit stål (304) 5,1 x 40,6 cm (2 x 16 tommer) Moppe adapter Enkelt pakket og pakket 6 pr. kuffert Hver
13128695 HDPE, Elektropoleret rustfrit stål (304) 5,1 x 20,3 cm (2 x 8 tommer) Moppe adapter 6/Cs. Enkeltpakket og pakket Hver
13127436 Polyester 7,6 x 20,3 cm (3 x 8 tommer) Moppebetræk Individuelt pakket og pakket 12 pr. polyforet etui Hver
13107446 Mikrofiberpolyester, Nylon, Urethanskum, Urethanskum 6,4 x 40,6 cm (2,5 x 16 tommer) Moppedæksel 12/Poly-lined C'er. Individuelt pakket Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13198685 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. QDMS16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    677.00 DKK
    619.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 57.45 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Micronovas ™lette, fleksible moppeadapter med bladstil, med et udvalg af moppebetræk, er unikt designet til at rengøre omkring, under og bag tungt behandlingsudstyr og kalibrerede apparater i laboratoriet og renrummet.
De Micronova™ MegaSwat™ Moppen i bladstil er let og har et fleksibelt blad, der er unikt designet til at glide rundt, under og bagved tungt udstyr. Brug vådt eller tørt, moppebetræk fås i mikrofiber og enten glat eller tekstureret polyester til specialiseret rengøring.
  • Mopper i bladstil glider let under og bagved udstyr
  • Betræk fås i tre stofmuligheder, med eller uden skuminteriør
  • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
  • PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
  • Mikrofiber— 80% polyester, 20% polyamid, højabsorberende og effektiv våd eller tør.
  • Fås i forskellige længder
  • Designet til brug med SSU serie QD håndtag
  • Kompatibel med alkohol og stærke desinfektionsmidler
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 5,1 x 40,6 cm (2 x 16 tommer)
Produkttype Moppe adapter
Længde (engelsk) 16 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 40.6 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 5.1 cm
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Engangs Genanvendelig
Mængde Enkelt pakket og pakket 6 pr. kuffert
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Til brug med (udstyr) MS6 Megaswat-seriens dæksler og SSU-seriens håndtag
Til brug med (applikation) Rengøring og desinfektion i og omkring proces- og laboratorieudstyr
Farvekodet Nej
Materiale HDPE, Elektropoleret rustfrit stål (304)