Beskrivelse
De Micronova™ MegaSwat™ Moppen i bladstil er let og har et fleksibelt blad, der er unikt designet til at glide rundt, under og bagved tungt udstyr. Brug vådt eller tørt, moppebetræk fås i mikrofiber og enten glat eller tekstureret polyester til specialiseret rengøring.
- Mopper i bladstil glider let under og bagved udstyr
- Betræk fås i tre stofmuligheder, med eller uden skuminteriør
- NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
- PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
- Mikrofiber— 80% polyester, 20% polyamid, højabsorberende og effektiv våd eller tør.
- Fås i forskellige længder
- Designet til brug med SSU serie QD håndtag
- Kompatibel med alkohol og stærke desinfektionsmidler
- Kan vaskes til genbrug
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 5,1 x 20,3 cm (2 x 8 tommer) |
| Produkttype | Moppe adapter |
| Længde (engelsk) | 8 tommer |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 20.3 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 5.1 cm |
| Bredde (engelsk) | 3 tommer |
| Engangs | Genanvendelig |
| Mængde | 6/Cs. Enkeltpakket og pakket |
| Vis mere |