Beskrivelse
De Micronova™ Bestrålet MegaSwat™ Moppebetræk er designet til at fungere sammen med MegaSwat™ Moppeadapter og SSU serie QD håndtag, til våd eller tør rengøring og desinficering i ISO 5 til 9 områder. Den fleksible klinge-moppe er ideel til rengøring under, omkring og bagved tungt eller kalibreret udstyr i renrummet. Betrækkene er gammabestrålede og fås med eller uden skum indvendig.
- Strikkede polyestermopper glider let under og bagved udstyr
- Designet til brug med fleksibel MegaSwat™ Moppeadapter og SSU serie QD håndtag
- Fås i forskellige længder
- Fås med eller uden skum interiør
- NovaPoly, 100 % polyesterstrik giver fremragende spredning af desinfektionsmiddel
- Kompatibel med alkohol og stærke desinfektionsmidler
- Kan vaskes til genbrug
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 7,6 x 40,6 cm (3 x 16 tommer) |
| Produkttype | Moppebetræk |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 16 tommer |
| Sterilitet | Steril |
| Længde (metrisk) | 40.6 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 7.6 cm |
| Bredde (engelsk) | 3 tommer |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |