Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet MegaSwat™ Moppebetræk
Artikelnummer. 13177436 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Glat polyester, Urethanskum
Polyester
Dimensioner:
7,6 x 20,3 cm (3 x 8 tommer)
7,6 x 40,6 cm (3 x 16 tommer)
Til brug med (udstyr):
Håndtag i QDMS-16 og SSU-serien
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Dimensioner Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
13177436 Polyester 7,6 x 20,3 cm (3 x 8 tommer) Håndtag i QDMS-16 og SSU-serien Pakke med 12
13187426 Glat polyester, Urethanskum 7,6 x 40,6 cm (3 x 16 tommer) Håndtag i QDMS-16 og SSU-serien Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13177436 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. MS68IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1805.00 DKK
    1670.91 DKK / Pakke med 12
    Spare 134.09 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-04-2027
Micronovas ™bestrålede moppebetræk fungerer med bladets stil MegaSwat™ Moppeadapter til effektivt at rengøre omkring, under og bag tungt behandlingsudstyr og kalibreret apparatur i laboratoriet og renrummet.
De Micronova™ Bestrålet MegaSwat™ Moppebetræk er designet til at fungere sammen med MegaSwat™ Moppeadapter og SSU serie QD håndtag, til våd eller tør rengøring og desinficering i ISO 5 til 9 områder. Den fleksible klinge-moppe er ideel til rengøring under, omkring og bagved tungt eller kalibreret udstyr i renrummet. Betrækkene er gammabestrålede og fås med eller uden skum indvendig.
  • Strikkede polyestermopper glider let under og bagved udstyr
  • Designet til brug med fleksibel MegaSwat™ Moppeadapter og SSU serie QD håndtag
  • Fås i forskellige længder
  • Fås med eller uden skum interiør
  • NovaPoly, 100 % polyesterstrik giver fremragende spredning af desinfektionsmiddel
  • Kompatibel med alkohol og stærke desinfektionsmidler
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 7,6 x 20,3 cm (3 x 8 tommer)
Produkttype Moppebetræk
Farve Hvid
Længde (engelsk) 8 tommer
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 20.3 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 7.6 cm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Engangs Genanvendelig
Mængde Pakket i klasse 100 renrum. Dobbelt sække. Bestrålingsindikator placeret på yderpose. 12 mopper pakkes derefter i en polyforet kasse. Bestrålingsindikator placeret på kabinettet.
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Til brug med (udstyr) Håndtag i QDMS-16 og SSU-serien
Til brug med (applikation) Rengøring og desinficering i og omkring proces- og laboratorieudstyr i Aspetic området
Farvekodet Nej
Materiale Polyester