Beskrivelse
Kræver
MH eller MHC, eller QDMH ramme med SSU serie håndtag
De M-Zone™ MegaSorb™ Microfiber String Mop har karakteristiske mikrofiberrør med tuftede tråde lavet af polyester- og nylonfilamenter, 30 gange mindre end bomuldsfibre, der arbejder for at opsamle små partikler. Den dobbelte tykke mikrofibermoppe (MZCRMS-10D) er særlig effektiv til at opsamle spild og moppe store områder.
- Mop med snore i mikrofiber
- Meget absorberende og lavt fnug
- Polyester og Nylon tuftede mikrofiberrør
- Virker til at opsamle bittesmå partikler, hvor bomuldsfibre bare ruller rundt
- Glider let rundt i renrumsudstyr og inventar
- Designet til brug i kontrollerede og kritiske miljøer
- Mulighed for hvid mikrofiber inkluderer et ekstra skrubbebånd
- Brug med MH-1 håndtag eller QDMH-1 MicroMop adapter med håndtag i SSU-serien
- Mulighed for bulkpakket tilgængelig
- Kompatibel med alkohol og stærke desinfektionsmidler
- Kan vaskes til genbrug
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 40,6 x 15,2 cm (16 x 6 tommer) |
| Produkttype | Strengemoppe |
| Farve | Hvid |
| Volumen | 12 oz. |
| Længde (engelsk) | 16 tommer |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 40.6 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 15.2 cm |
| Bredde (engelsk) | 6 tommer |
| Vis mere |