Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet M-Zone™ CuffStrip™ Tape
Artikelnummer. 13147366 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Mørkeblå
Dimensioner (L x B):
18 x 2 tommer
18 x 3 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
13147366 Mørkeblå 18 x 2 tommer Pakke med 200
13107366 Klar 18 x 2 tommer Pakke med 200
13117366 Hvid 18 x 3 tommer Pakke med 200
13127366 Hvid 18 x 3 tommer Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13147366 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. CSTX2DBIR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
En bestrålet, formbar polyethylentape med perforeringer på 7,6 cm (3 tommer) intervaller, der er designet til at sikre en tætning mellem handsken og beklædningen i renrumskittel. Fås i mindre bredder til pladeforsegling under miljøovervågning.
Micronova Irradiated MicroSeal™ Cuff Seal Tape er et lav-densitet, lav-udgasende polyethylenbånd med trykfølsomt, ren-peel akryllim og perforeringer på 7,6 cm (3 tommer). intervaller, der tillader brugerne at binde og rive i optimale længder for at fastgøre handsken til tøjet. Fås fra 0,5 til 3 tommer bredder; Mindre bredder er ideelle til pladeforsegling under miljøovervågning.
  • Conformabelt bestrålet polyethylenbånd
  • Trykfølsomt akrylklæber
  • Effektiv forsegling mellem handsken og tøjet
  • Perforeringer ved 7,6 cm (3 tommer) Intervaller
  • Tilgængelig fra 0,5 til 3 tommer bredder
  • Mindre bredder til pladeforsegling under miljøovervågning
  • Bånd med lav densitet, lav udgasning
  • Såret på en 3-tommer. (7,6 cm) plastikkerne uden foring
  • 18-yard rulningen giver cirka 42 segl; 36 yards rulle, 84 SEALs
  • Velegnet til fødevareforarbejdning og farmaceutisk produktion
  • Gammabestrålet for aseptiske områder
Tekniske data
Klæbende type Akryl
Belægning LDPE
Farve Mørkeblå
Materiale Polyethylen, Polypropylen
Produkttype Cleanroom-bånd
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Forsegling af manchetter til handsker i kontrollerede og aseptiske miljøer
Dimensioner (L x B) 18 x 2 tommer
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 45.7 cm
Bredde (engelsk) 2 tommer
Bredde (metrisk) 5.1 cm