Få mere at vide
Micronova™ Bestrålet M-Zone™ CuffStrip™ Tape
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13107366 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Mørkeblå
Dimensioner (L x B):
18 x 2 tommer
18 x 3 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
13107366 Klar 18 x 2 tommer Pakke med 200
13147366 Mørkeblå 18 x 2 tommer Pakke med 200
13117366 Hvid 18 x 3 tommer Pakke med 200
13127366 Hvid 18 x 3 tommer Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13107366 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. CST218WHIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7255.00 DKK
    7035.02 DKK / Pakke med 200
    Spare 219.98 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
En bestrålet, formbar polyethylentape med perforeringer på 7,6 cm (3 tommer) intervaller, der er designet til at sikre en tætning mellem handsken og beklædningen i renrumskittel. Fås i mindre bredder til pladeforsegling under miljøovervågning.
De Micronova Bestrålet MicroSeal™ Manchetforseglingstape er en lavdensitet, lavafgassende polyethylentape med trykfølsomt, clean-peel akrylklæbemiddel og perforeringer på 7,6 cm (3 in.) intervaller, der giver brugerne mulighed for at binde og rive i optimale længder for at fastgøre handsken til tøjet. Tilgængelig fra 0,5 til 3 tommer bredder; mindre bredder er ideelle til pladeforsegling under miljøovervågning.
  • Formbar bestrålet polyethylentape
  • Trykfølsom akrylklæber
  • Effektiv tætning mellem handsken og tøjet
  • Perforeringer ved 7,6 cm (3 tommer) intervaller
  • Tilgængelig fra 0,5 til 3 tommer bredder
  • Mindre bredder til pladeforsegling under miljøovervågning
  • Tape med lav densitet og lavt afgasning
  • Sår på en 3 tommer. (7,6 cm) plastikkerne uden foring
  • 18-yard rullen giver ca. 42 segl; den 36 yd. rulle, 84 segl
  • Velegnet til fødevareforarbejdning og farmaceutisk produktion
  • Gammabestrålet til aseptiske områder
Tekniske data
Klæbende type Akryl
Belægning LDPE
Farve Klar
Slutte Gloss
Format Ark
Materiale Polyethylen, Polypropylen
Produkttype Cleanroom-bånd
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Forsegling af manchetter til handsker i kontrollerede og aseptiske miljøer
Dimensioner (L x B) 18 x 2 tommer
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 45.7 cm
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 5.1 cm