Beskrivelse
En række farvekodede flaskebørster med afrundede, stive polyesterbørster til alsidig og aggressiv rengøring af flasker og forskelligt udstyr i produktionen og i laboratoriet.
De Micronova M-Zone™ Flaskebørster er multifunktionsbørster med afrundede, stive polyesterbørster og enten 12 eller 16-tommer plastikhåndtag med let greb. Designet til at rense flasker og andet laboratorie- og produktionsudstyr.
- Multifunktionelle, farvekodede plastflaskebørster
- Holdbare, stive polyesterbørster
- Plasthåndtag med let greb
- Til alsidig og aggressiv rengøring af flasker og udstyr
- Fremstillet af FDA godkendte, BPA-frie baser
- Fås i blå, grøn, rød, hvid og gul
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flaskebørste |
| Børstehår type | Blød |
| Farvekodet | Ja |
| Håndtag Materiale | Polypropylen |
| Håndtag Type | Rund |
| Tip Type | Buet |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Udseende | Afrundet, rødt, flaskebørstehoved med bløde børstehår, fastgjort til en fast længde, rødt plasthåndtag med afrundet ende. |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Plejevejledning | Opbevares ved omgivende temperatur |
| Vis mere |