Få mere at vide
Micronova™ M-Zone™ Flaskebørste
Artikelnummer. 12735755 Shop alle Micronova produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Diameter (metrisk) børster:
6,4 cm
7,6 cm
8,26 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12735755
Brand: Micronova™ BRWH67
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farvekodede flaskebørster med afrundede, stive polyesterbørster til alsidig og aggressiv rengøring af flasker og forskelligt udstyr i produktionen og i laboratoriet.
En række farvekodede flaskebørster med afrundede, stive polyesterbørster til alsidig og aggressiv rengøring af flasker og forskelligt udstyr i produktionen og i laboratoriet.
De Micronova M-Zone™ Flaskebørster er multifunktionsbørster med afrundede, stive polyesterbørster og enten 12 eller 16-tommer plastikhåndtag med let greb. Designet til at rense flasker og andet laboratorie- og produktionsudstyr.
  • Multifunktionelle, farvekodede plastflaskebørster
  • Holdbare, stive polyesterbørster
  • Plasthåndtag med let greb
  • Til alsidig og aggressiv rengøring af flasker og udstyr
  • Fremstillet af FDA godkendte, BPA-frie baser
  • Fås i blå, grøn, rød, hvid og gul
Tekniske data
Produkttype Flaskebørste
Børstemateriale Polyester
Børstehår type Blød
Farvekodet Nej
Håndtag Materiale Polypropylen
Håndtag Type Buet
Tip Type Buet
Sterilitet Ikke steril
Udseende Afrundet, hvidt, flaskebørstehoved med bløde børstehår, fastgjort til en fast længde, hvidt plasthåndtag med afrundet ende.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Plejevejledning Opbevares ved omgivende temperatur
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat; ISO 9001 Certificeret Facility; FDA godkendt
Farve Hvid
Indhold og opbevaring Opbevares ved omgivende temperatur
Diameter (engelsk) Børstehår 3 tommer
Diameter (metrisk) børster 7,6 cm
Dimensioner (L x B x H) 16 x 3 x 3 tommer. (40,6 x 7,6 x 7,6 cm)
Engangs Genanvendelig
Filtreret Ikke-filtreret
Brandfarlig Nej
Til brug med (applikation) Farvekodede flaskebørster til rengøring af udstyr
Højde (engelsk) 3 tommer
Højde (metrisk) 7.6 cm
Længde (engelsk) 16 tommer
Længde (engelsk) Børstehår 3 tommer
Længde (engelsk) Pensel 7 tommer
Længde (engelsk) Håndtag 9''
Længde (metrisk) 40.6 cm
Længde (metrisk) børster 7.6 cm
Længde (metrisk) børste 17.7 cm
Længde (metrisk) håndtag 22.9 cm
Materiale Polypropylen, polyester
Emballage Hver børste er i sække
Mængde 12/Cs.
Modstandsdygtig overfor Standard desinfektionsmidler og rengøringsmidler
Størrelse 16 x 10 x 6 tommer.
Bredde (engelsk) Børstehår 3 tommer
Bredde (metrisk) børster 7.6 cm