Få mere at vide
Micronova™ M-Zone™ Flaskebørste
Artikelnummer. 12725755 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Diameter (metrisk) børster:
6,4 cm
7,6 cm
8,26 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Diameter (metrisk) børster Pakningsstørrelse
12725755 Hvid 6,4 cm Hver
12765715 Blå 8,26 cm Hver
12705725 Grøn 8,26 cm Hver
12765725 Rød 8,26 cm Hver
12715745 Hvid 8,26 cm Hver
12765755 Gul 8,26 cm Hver
12735755 Hvid 7,6 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12725755 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BRWH66
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00 DKK
    282.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 22.88 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Farvekodede flaskebørster med afrundede, stive polyesterbørster til alsidig og aggressiv rengøring af flasker og forskelligt udstyr i produktionen og i laboratoriet.
En række farvekodede flaskebørster med afrundede, stive polyesterbørster til alsidig og aggressiv rengøring af flasker og forskelligt udstyr i produktionen og i laboratoriet.
De Micronova M-Zone™ Flaskebørster er multifunktionsbørster med afrundede, stive polyesterbørster og enten 12 eller 16-tommer plastikhåndtag med let greb. Designet til at rense flasker og andet laboratorie- og produktionsudstyr.
  • Multifunktionelle, farvekodede plastflaskebørster
  • Holdbare, stive polyesterbørster
  • Plasthåndtag med let greb
  • Til alsidig og aggressiv rengøring af flasker og udstyr
  • Fremstillet af FDA godkendte, BPA-frie baser
  • Fås i blå, grøn, rød, hvid og gul
Tekniske data
Produkttype Flaskebørste
Børstehår type Blød
Farvekodet Nej
Håndtag Materiale Polypropylen
Håndtag Type Rund
Tip Type Buet
Sterilitet Ikke steril
Udseende Afrundet, hvidt, flaskebørstehoved med bløde børstehår, fastgjort til en fast længde, hvidt plasthåndtag med afrundet ende.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Plejevejledning Opbevares ved omgivende temperatur
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat; ISO 9001 Certificeret Facility; FDA godkendt
Farve Hvid
Indhold og opbevaring Opbevares ved omgivende temperatur
Diameter (engelsk) Børstehår 2,5 tommer
Diameter (metrisk) børster 6,4 cm
Dimensioner (L x B x H) 12 x 2,5 x 2,5 tommer. (30,4 x 6,3 x 6,3 cm)
Engangs Genanvendelig
Filtreret Ikke-filtreret
Brandfarlig Nej
Til brug med (applikation) Skånsom rengøring af mindre flasker, slanger og små dele på forskelligt udstyr i laboratorier, renrum og produktionsfaciliteter.
Højde (engelsk) 2,5 tommer
Højde (metrisk) 6.3 cm
Inkluderer Håndtag/inkluderet, del af børste
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (engelsk) Børstehår 2,5 tommer
Længde (engelsk) Pensel 4,5 tommer.
Længde (engelsk) Håndtag 7,5 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm
Længde (metrisk) børster 6.3 cm
Længde (metrisk) børste 11.4 cm
Længde (metrisk) håndtag 19.1 cm
Materiale Polypropylen, polyester
Emballage Hver børste er i sække
Mængde 12/Cs.
Modstandsdygtig overfor Standard desinfektionsmidler og rengøringsmidler
Størrelse 16 x 10 x 6 tommer.
Bredde (engelsk) Børstehår 2,5 tommer
Bredde (metrisk) børster 6.4 cm