Få mere at vide
Micronova™ M-Zone™ Flaskebørste
Artikelnummer. 12715745 Shop alle Micronova produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Diameter (metrisk) børster:
6,4 cm
7,6 cm
8,26 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12715745
Brand: Micronova™ BRWH01
Farvekodede flaskebørster med afrundede, stive polyesterbørster til alsidig og aggressiv rengøring af flasker og forskelligt udstyr i produktionen og i laboratoriet.
En række farvekodede flaskebørster med afrundede, stive polyesterbørster til alsidig og aggressiv rengøring af flasker og forskelligt udstyr i produktionen og i laboratoriet.
The Micronova M-Zone™ Bottle Brushes are multipurpose brushes with rounded, stiff polyester bristles and either 12 or 16-inch plastic easy grip handles. Designed to clean bottles and other lab and production equipment.
  • Multipurpose, color-coded plastic bottle brushes
  • Durable, stiff polyester bristles
  • Easy grip plastic handle
  • For versatile and aggressive cleaning of bottles and equipment
  • Made from FDA approved, BPA free base resins
  • Available in Blue, Green, Red, White and Yellow
Tekniske data
Produkttype Bottle Brush
Børstemateriale Polyester
Børstehår type Soft
Farvekodet Yes
Håndtag Materiale Polypropylene
Håndtag Type Round
Tip Type Bound Bristle Tip
Sterilitet Non-sterile
Udseende Rounded, white, Bottle Brush Head with soft bristles, attached to a fixed length, white, plastic handle with rounded end.
Autoklaverbar Not Autoclavable
Plejevejledning Keep at ambient temperature
Certificeringer/compliance Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility; FDA Approved
Farve Hvid
Indhold og opbevaring Keep at ambient temperature
Diameter (engelsk) Børstehår 3.25 in.
Diameter (metrisk) børster 8,26 cm
Dimensioner (L x B x H) 16 x 3.5 x 3.5 in (40.6 x 8.89 x 8.89 cm)
Engangs Reusable
Filtreret Non-filtered
Brandfarlig Yes
Til brug med (applikation) Fine cleaning of bottles and various equipment in labs, cleanrooms and production facilities.
Til brug med (udstyr) BRSC6-01: NovaPoly Brush Cover; BRSC68-01: PolyMesh Brush Cover
Højde (engelsk) 3.5 in
Højde (metrisk) 8.89 cm
Inkluderer Handle/Included, Part of Brush
Længde (engelsk) 16 in.
Længde (engelsk) Børstehår 3.25 in.
Længde (engelsk) Pensel 6.5 in.
Længde (engelsk) Håndtag 9.75 in.
Længde (metrisk) 40.6 cm
Længde (metrisk) børster 8.26 cm
Længde (metrisk) børste 16.5 cm
Længde (metrisk) håndtag 24.77 cm
Materiale Polypropylene, Polyester
Antal børsterrækker 19
Emballage Each Brush single bagged.
Mængde 12/Cs.
Modstandsdygtig overfor Standard disinfectants and cleaning solutions
Størrelse 16 x 10 x 6 in.
Bredde (engelsk) 3.5 in.
Bredde (metrisk) 8.9 cm
Bredde (engelsk) Børstehår 3.25 in.
Bredde (metrisk) børster 8.26 cm