Få mere at vide
Micronova™ M-Zone™ Flaskebørste
Shop alle Micronova produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Diameter (metrisk) børster:
6,4 cm
7,6 cm
8,26 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
En række farvekodede flaskebørster med afrundede, stive polyesterbørster til alsidig og aggressiv rengøring af flasker og forskelligt udstyr i produktionen og i laboratoriet.
De Micronova M-Zone™ Flaskebørster er multifunktionsbørster med afrundede, stive polyesterbørster og enten 12 eller 16-tommer plastikhåndtag med let greb. Designet til at rense flasker og andet laboratorie- og produktionsudstyr.
- Multifunktionelle, farvekodede plastflaskebørster
- Holdbare, stive polyesterbørster
- Plasthåndtag med let greb
- Til alsidig og aggressiv rengøring af flasker og udstyr
- Fremstillet af FDA godkendte, BPA-frie baser
- Fås i blå, grøn, rød, hvid og gul
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flaskebørste |
| Børstemateriale | Polyester |
| Børstehår type | Blød |
| Farvekodet | Ja |
| Håndtag Materiale | Polypropylen |
| Håndtag Type | Rund |
| Tip Type | Buet |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Udseende | Afrundet, grønt, flaskebørstehoved med bløde børster, fastgjort til en fast længde, grønt plastikhåndtag med afrundet ende. |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Vis mere |