Få mere at vide
Micronova™ Håndholdt skraber
Artikelnummer. p-4365085 Shop alle Micronova produkter
Længde (engelsk):
8 tommer
9,25 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13127286
Brand: Micronova™ HHSWH8
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et håndholdt skraberværktøj af polypropylen med et sprøjtestøbt, sømløst design, der forhindrer bakterievækst under rester og fjernelse af ophobninger i kontrollerede miljøer.
De Micronova Håndholdt skraber har sprøjtestøbt polypropylenkonstruktion uden sømme eller revner, der kan rumme bakterievækst. Skraberen er autoklaverbar og ridser ikke metaloverflader.
  • Sprøjtestøbt, håndholdt skrabeværktøj
  • Til fjernelse af rester og opbygning i kontrollerede miljøer
  • Hvid polypropylen konstruktion
  • Ingen sømme eller revner til at rumme bakterievækst
  • Vil ikke ridse metaloverflader
  • Fås i 8 eller 10 tommer længder
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Skraberværktøj
Farve Hvid
Længde (engelsk) 8 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 20.3 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 7.6 cm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Størrelse 7,62 x 20,32 (3 x 8 tommer)
Engangs Genanvendelig
Mængde 1/Pk., 12/Cs.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur
Til brug med (applikation) Fjernelse af kontrolleret miljørester
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel
Farvekodet No